SRP6067
Cyclophilin D human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CYP-40, CYPD, PPID, Peptidyl prolyl isomerase D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
42.9 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PPID(5481)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)