SRP5314
CK1γ1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CK1G1, CKI-gamma 1, CSNK1G1
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
66-98 nmol/min·mg
PM
~82 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CSNK1G1(53944)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1