SRP5276
FGFR1 (V561M), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
BFGFR, C-FGR, CD331, CEK, FLG, FLT2, KAL2, N-SAM
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
23.8-36.8 nmol/min·mg
PM
~75 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1