SRP4207
JE (MCP-1) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CCL2, MCP-1, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic and activating factor, Monocyte chemotactic protein 1, Small inducible cytokine A2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
1-20 ng/mL ED50
PM
~13.8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ccl2(20296)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance