GF023
Fattore di necrosi tumorale-α proteina ricombinante umana.
Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) is a potent lymphoid factor that exerts cytotoxic effects on a wide range of tumor cells & certain other target cells.
Sinonimo/i:
TNF-alpha
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Attività specifica
≥2 x 107 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
Il fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-alfa) è un potente fattore in grado di esercitare effetti citotossici su un'ampia gamma di cellule tumorali e su altre cellule bersaglio. La forma matura del TNF-alfa umano comprende 157 residui amminoacidici. GF023 è un polipeptide ricombinante corrispondente alla forma matura del TNF-a umano con un tag di poliistidina all′N-terminale.
Origine del prodotto: E. coli
Applicazioni
Per la maggior parte delle applicazioni in vitro, il TNF-alfa esercita la sua attività biologica nell'intervallo di concentrazione compreso tra 0,05 e 20,0 ng/mL. Le cellule che rispondono al TNF includono (lista parziale): cellule tumorali, alcuni altri tipi di cellule.
Stato fisico
Liofilizzato da Tris 3mM, pH 8,0.
Stoccaggio e stabilità
La polvere liofilizzata, benché stabile a temperatura ambiente, si conserva meglio in ambiente asciutto a -20°C. Ricostituire con acqua distillata sterile ad una concentrazione di 0,1-1 mg/mL. N.B.: Lasciare riposare il flaconcino ricostituito a temperatura ambiente per 2 ore prima dell'uso. Questa soluzione può essere diluita anche in altre soluzioni tamponate e conservata a 4°C per una settimana o -20 °C per un uso successivo. Il TNF-alfa ricostituito deve essere conservato in aliquote non diluite a -20 °C per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Attività specifica: Il TNF-alfa umano di Chemicon è totalmente biologicamente attivo rispetto agli standard. L'ED50 determinato con un test di citotossicità utilizzando cellule L929 murine in presenza di Actinomicina-D è di ≤ 0,05 ng/mL
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1155, 125-132 (2014-05-03)
Hepatitis C virus (HCV) often causes chronic infection in humans, although the mechanisms for viral chronicity are not clearly understood. Tumor necrosis factor-α (TNF-α)-mediated apoptosis is a key element in a host organism's defense inhibiting viral spread and persistence. HCV
The Biochemical journal, 477(17), 3299-3311 (2020-09-18)
TNFα is a pro-inflammatory cytokine that is a therapeutic target for inflammatory autoimmune disorders. Thus, TNFα antagonists are successfully used for the treatment of these disorders. Here, new association patterns of rhTNFα and its antagonists Adalimumab and Etanercept are disclosed.
Proteins, 89(11), 1557-1564 (2021-07-13)
The neutralization of tumor necrosis factor alpha (TNFα) with biopharmaceuticals is a successful therapy for inflammatory diseases. Currently, one of the main TNFα-antagonists is Etanercept, a dimeric TNF-R2 ectodomain. Considering that TNFα and its receptors are homotrimers, we proposed that
Biology, 11(11) (2022-11-12)
Cancer is the utmost common disease-causing death worldwide, characterized by uncontrollable cell division with the potential of metastasis. Overexpression of the Inhibitors of Apoptosis proteins (IAPs) and autophagy correlates with tumorigenesis, therapeutic resistance, and reoccurrence after anticancer therapies. This study
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to