SRP3140
PECAM-I human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CD31 antigen, EndoCAM, Platelet endothelial cell adhesion molecule
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
1.0-1.5 μg/mL ED50
PM
80.0-95.0 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Descrizione generale
Monomeric glycosylated PECAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 80.0-95.0kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3