SRP3107
Lin28-TAT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CSDD1, LIN28A, ZCCHC1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
24.4 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LIN28A(79727)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)