SRP2104
Arginine Splicing Factor, His tagged human
recombinant, expressed in insect cells, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ASF, FLJ53078, MGC5228, SF2, SF2p33, SFRS1, SRp30a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~29.3 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
350 μg/mL
Colore
clear
colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SRSF1(6426)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1