Documenti fondamentali
SRP0601
Sigma-Aldrich
PD-1 (L128A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
Scegli un formato
50 μG
CHF 413.00
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 413.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
44.5 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDCD1(5133)
Descrizione generale
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 25-167 with an L128A mutation, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)