407135-M
Caged Ins(1,4,5)P3, Trisodium Salt
Photolabile derivative of Ins(1,4,5)P₃ that is not biologically active and is not metabolized by endogenous phosphatase.
Sinonimo/i:
Caged Ins(1,4,5)P3, Trisodium Salt, D- myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, P 4(5)-1-(2-Nitrophenyl)ethyl Ester, 3Na
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Photolabile derivative of Ins(1,4,5)P3 that is not biologically active
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1