Documenti fondamentali
SRP0574
Sigma-Aldrich
LAT, His-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinonimo/i:
linker for activation of T cells family member 1, phospho-tyrosine adapter protein, pp36
Scegli un formato
20 μG
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 406.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Stato
frozen liquid
PM
24.4 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LAT(27040)
Descrizione generale
Human linker for activation of T cells family member 1 (LAT), also known as 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, pp36. GenBank Accession No. NM_001014989* variant 4, a.a. 64-269(end), with N-terminal His-tag, expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 24.4 kDa. This protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)