Documenti fondamentali
SRP0556
Sigma-Aldrich
Human CD137 (4-1BB), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
Scegli un formato
100 μG
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
44 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF9(3604)
Descrizione generale
Human secreted CD137, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-186 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)