Documenti fondamentali
SRP0537
Sigma-Aldrich
BTLA(CD272), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD272
Scegli un formato
100 μG
CHF 413.00
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 413.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 413.00
Check Cart for Availability
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
40.3 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BTLA(151888)
Descrizione generale
Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)