Documenti fondamentali
SRP0525
Sigma-Aldrich
CD28, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
T-Cell-Specific Surface Glycoprotein, TP44
Scegli un formato
200 μG
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
CHF 406.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
41.4 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD28(940)
Descrizione generale
Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)