Documenti fondamentali
SRP0468
Sigma-Aldrich
TAF1L (1398-1516) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
Scegli un formato
100 μG
CHF 670.00
CHF 670.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 670.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 670.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
14.8 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAF1L(138474)
Descrizione generale
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank Accession No. NM_153809) amino acids 1398 – 1516 with N-terminal HIS-tag, MW = 14.8 kDa, expressed in an E. coli expression system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Jeremy Wang et al.
Human molecular genetics, 11(19), 2341-2346 (2002-09-10)
TAF(II)250, the largest subunit of the general transcription factor TFIID, is expressed from the human X chromosome, at least in somatic cells. In male meiosis, however, the sex chromosomes are transcriptionally silenced, while the autosomes remain active. How then are