SRP0461
BRD4 (49-170) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
15.5 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
tecniche
cell based assay: suitable
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
BRD4 (bromodomain-containing protein 4) belongs to the BET (bromodomain and extra-terminal) family. The protein has two bromodomains (BD1 and BD2) connected via a long interdomain linker.[1][2]Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-170 with N-terminal His-tag, MW = 15.5kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)