SRP0441
UBE3A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥72% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HPVE6A, ubiquitin protein ligase E3A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥72% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
99.8 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... UBE3A(7337)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1