Documenti fondamentali
SAB5700791
Sigma-Aldrich
Anti-SETD2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HBP231, HIF-1, HIP-1, HSPC069, HYPB, KMT3A, LLS, SET2, SETD2, p231HBP
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
175
192
287
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
3.29 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SETD2(29072)
Descrizione generale
Huntington′s disease (HD), a neurodegenerative disorder characterized by loss of striatal neurons, is caused by an expansion of a polyglutamine tract in the HD protein huntingtin. This gene encodes a protein belonging to a class of huntingtin interacting proteins characterized by WW motifs. This protein is a histone methyltransferase that is specific for lysine-36 of histone H3, and methylation of this residue is associated with active chromatin. This protein also contains a novel transcriptional activation domain and has been found associated with hyperphosphorylated RNA polymerase II.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 803-1103 of human SETD2 (NP_054878.5).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)