Documenti fondamentali
SRP0372
Sigma-Aldrich
MKK6 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MAP2K6, MEK6, mitogen-activated protein kinase kinase 6
Scegli un formato
20 μG
CHF 493.00
CHF 493.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 493.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 493.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
63.5 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
1.36 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MAP2K6(5608)
Descrizione generale
Human MKK6 (GenBank Accession No. NM_002758.3), amino acids 2-end with N-terminal GST-tag, MW=63.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carlo Serra et al.
Molecular cell, 28(2), 200-213 (2007-10-30)
During muscle regeneration, the mechanism integrating environmental cues at the chromatin of muscle progenitors is unknown. We show that inflammation-activated MKK6-p38 and insulin growth factor 1 (IGF1)-induced PI3K/AKT pathways converge on the chromatin of muscle genes to target distinct components
T L Lotan et al.
The Journal of pathology, 212(4), 386-394 (2007-06-20)
Identification of the signalling cascades that are differentially activated during prostatic tumourigenesis is a crucial step in the search for future molecular targets in this disease. The stress-activated protein kinase (SAPK) signalling cascade culminates in the phosphorylation of the JNK