Documenti fondamentali
SRP0280
Sigma-Aldrich
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
17.6 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... UBE2N(7334)
Descrizione generale
UbcH13 (GenBank Accession No. NM_003348), amino acids 2-end, with N-terminal His-tag, MW = 17.6 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)