SRP0243
aRAF Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
A-Raf proto-oncogene, PKS2, v-Raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
63.6 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ARAF(369)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico