SRP0219
CD45 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD45R, Leukocyte common antigen (LCA), PTPRC, Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, T200 leukocyte common antigen
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
75 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)