Documenti fondamentali
SRP0148
Sigma-Aldrich
Set2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HIF-1, HYPB, KMT3A, SET domain containing 2, SETD2
Scegli un formato
100 μG
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 465.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
59.7 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SETD2(29072)
Descrizione generale
Human Set2, HYPB, GenBank Accession No. NM_014159, amino acids 915-1211, with N-terminal GST tag, MW= 59.7 kDa, expressed in E. coli expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)