Documenti
SRE0086
Sigma-Aldrich
Lysis Solution for Blood
About This Item
Codice UNSPSC:
41105600
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
The Lysis Solution for Blood is used together with the Neutralization Solution for Blood (SRE0087) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Altre note
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1