Vai a
D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Sinonimo/i:
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.80
1.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 86.80
120 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 402.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’620.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
CHF 46.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Dilution Solution is intended for use with Sigma′s Extract-N-Amp Plant PCR Kit. Once the DNA is extracted from the leaf tissue, the Dilution Solution is added to the extract to neutralize inhibitory substances. The extract is then ready for PCR.
Application
Dilution Solution (Extract-N-Amp Plant Dilution Solution) has been used in direct PCR amplification and to prepare template DNA.[1][2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N9784T3073N3910
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA amplification: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
feature
Direct PCR
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
input
crude DNA
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)