Vai a
SML3972
Azeliragon
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
PF-04494700, PF04494700, 3-(4-{2-Butyl-1-[4-(4-chlorophenoxy)-phenyl]-1H-imidazole-4-yl}-phenoxy)-propyl]-diethylamine 1, 3-[4-[2-Butyl-1-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]imidazol-4-yl]phenoxy]-N,N-diethylpropan-1-amine), PF 04494700, TTP 488, TTP-488, TTP488
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H38ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[n]3c(nc(c3)c4ccc(cc4)OCCCN(CC)CC)CCCC
InChI
1S/C32H38ClN3O2/c1-4-7-9-32-34-31(25-10-16-28(17-11-25)37-23-8-22-35(5-2)6-3)24-36(32)27-14-20-30(21-15-27)38-29-18-12-26(33)13-19-29/h10-21,24H,4-9,22-23H2,1-3H3
InChI key
KJNNWYBAOPXVJY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, brain-penetrant, selective receptor for advanced glycation end products (RAGE) antagonist in vitro and in vivo.
Azeliragon (PF-04494700; TTP488) is an orally active, brain-penetrant, selective receptor for advanced glycation end products (RAGE) antagonist (Kd = 12.7 nM using sRAGE; little affinity toward >100 receptors/transporters) that blocks known RAGE ligands binding (S100b, amphoterin, carboxymethyl-lysine, and Aβ1-42). Azeliragon (0.3-3 mg/kg/day p.o.) reduces brain amyloid (Aβ1-40 & Aβ1-42) and inflammatory markers (TNF-α, TGF-β and IL-1), while increases plasma Aβ in tgAPPSWE/LON mice, a mouse model with Swedish and London mutations that over-express human APP.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
553031SML392534098
Azeliragon ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3972
Azeliragon
Liraglutide ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3925
Liraglutide
Estragole analytical standard
Supelco
34098
Estragole
description
≥98% (HPLC)
description
The RAGE Antagonist Peptide, RAP controls the biological activity of RAGE.
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
, White to light brown
color
white
color
white to off-white
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)