SML3712
NG-497
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 1-methylethyl ester, Isopropyl 6-(4-ethoxyphenyl)-4-methoxypicolinate, NG 497, NG497
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC(OC)=CC(C2=CC=C(OCC)C=C2)=N1)OC(C)C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3