SML3653
Triptorelin pamoate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 pamoate salt, Triptorelin ebonate, [D-Trp6]-LH-RH pamoate
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
(Powder or lyophilized powder or film)
PM
1311.45 g/mol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC1=C(CC2=C(O)C(C(O)=O)=CC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1C(O)=O.O=C([C@H](CC5)NC5=O)N[C@@H](CC6=CN=CN6)C(N[C@@H](CC7=CNC8=C7C=CC=C8)C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](CC9=CC=C(O)C=C9)C(N[C@H](CC%10=CNC%11=C%10C=CC=C%11)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N%12[C@H](
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3