Vai a
SML2860
Triptorelin acetate
≥98% (HPLC), luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist analog, powder
Sinonimo/i:
6-D-Tryptophan-Luteinizing Hormone-Releasing Factor acetate, [D-Trp6]-LH-RH acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 88.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H82N18O13 · xC2H4O2
Peso molecolare:
1311.45 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Triptorelin acetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Synthetic LHRH agonist analog
Triptorelin acetate is a synthetic decapeptide agonist analog of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH). It is used clinically to treat prostate cancer and precocious puberty in boys and girls.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1696131T3652PHL89811
USP
USP
1696131
Triptorelin Acetate
Triptolide from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T3652
Triptolide
Triptolide phyproof® Reference Substance
PHL89811
Triptolide
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)