Vai a
SML3583
PF-04634817 succinate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,​5-​Anhydro-​2,​3-​dideoxy-​4-​O-​methyl-​3-​[[(1R,​3S)​-​3-​(1-​methylethyl)​-​3-​[[(1S,​4S)​-​5-​[6-​(trifluoromethyl)​-​4-​pyrimidinyl]​-​2,​5-​diazabicyclo[2.2.1]​hept-​2-​yl]​carbonyl]​cyclopentyl]​amino]​-D-​erythro-​pentitol succinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H36F3N5O3 · C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
629.67
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](N[C@@H]2CC[C@@](C(N3C[C@@]4([H])N(C5=NC=NC(C(F)(F)F)=C5)C[C@]3([H])C4)=O)(C(C)C)C2)CCOC1
InChI key
MCRWZBYTLVCCJJ-DKALBXGISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective CCR2/5 receptor antagonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3450SML3284SML3328
PA-8 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3450
PA-8
MS1943 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3284
MS1943
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)