SML3413
ASC-J9
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1E, 4Z, 6E)-5-Hydroxy-1,7-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-1,4,6-heptatrien-3-one, Dimethylcurcumin, GO-Y025
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, White to light orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(C=C1)OC)=C\C(/C=C/C2=CC(OC)=C(C=C2)OC)=O
InChI
1S/C23H24O6/c1-26-20-11-7-16(13-22(20)28-3)5-9-18(24)15-19(25)10-6-17-8-12-21(27-2)23(14-17)29-4/h5-15,24H,1-4H3/b9-5+,10-6+,18-15-
ZMGUKFHHNQMKJI-CIOHCNBKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3