Vai a
SML3350
Acriflavine purified
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinehydrochloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine) hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[C13H11N3.HCl]x·[C14H13N3.HCl]y ·[C14H14N3·Cl]z
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(N)=CC3=N2.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C=CC(NC)=CC6=N5.NC7=CC8=C(C=C7)C=C9C=CC(N)=CC9=[N+]8C.[Cl-].Cl.Cl
InChI key
CNKPVFNEZPNSQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Acriflavine is an antimicrobial drug used to treat against sleeping sickness, urinary tract infections, and gonorrhea. Acriflavine is a potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro), which potently inhibits viral replication in vivo in mice and ex vivo in human airway epithelia. It is a mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinium chloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine). Apparently commercial acriflavine mixtures contain the combination of differently methylated proflavines to optimally block the PLpro active site. Also, it potently inhibits replication of other betacoronaviruses.
Antimicrobial; potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro) and inhibits virus replication
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8251SML0430F9057
PR-619 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0430
PR-619
FLLL31 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F9057
FLLL31
description
≥95% (HPLC)
description
fluorescent dye
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
red to brown
color
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
color
white to beige
color
yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)