Vai a
SML0430
PR-619
≥95% (HPLC), deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2,6-Diamino-3,5-dithiocyanopyridine, Thiocyanic acid C,C′-(2,6-diamino-3,5-pyridinediyl) ester; 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 323.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 113.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PR-619, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c(SC#N)cc1SC#N
InChI
1S/C7H5N5S2/c8-2-13-4-1-5(14-3-9)7(11)12-6(4)10/h1H,(H4,10,11,12)
InChI key
ZXOBLNBVNROVLC-UHFFFAOYSA-N
Application
PR-619 has been used:
  • as a component of lysis buffer and also as a deubiquitinase inhibitor to treat proteins derived from SILAC-labeled Jurkat cells
  • as a pan-deubiquitinase inhibitor to study its effect on adenoassociated virus (AAV) transduction
  • in radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA) buffer used for ubiquitination assays
Biochem/physiol Actions
PR-619 cell permeable, broad spectrum deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor; general deubiquitylase (DUB) inhibitor.
PR-619 is a cell permeable broad spectrum deubiquitylating enzymes (DBUs) inhibitor. PR-619 induces the accumulation of polyubiquitylated proteins in cells without directly affecting proteasome activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
662141490563486140
PR-619 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0430
PR-619
description
≥95% (HPLC)
description
The DUB Inhibitor V, PR-619 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
light beige to yellow
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)