Vai a
SML3337
CBR-470-1, racemic
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(± )-3-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-4-(isobutylamino)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, 3-Thiophenamine, 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]tetrahydro-N-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, (3R,4S)-rel- (ACI)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20ClNO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2%, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CBR-470-1 is an Inhibitor of the glycolytic enzyme PGK1 that induces Nrf2 activity. PGK1 inhibition results in acculumation of methylglyoxalyl (MGO), a toxic, reactive metabolite removed by other enzymes. The accumulated MGO then irreversibly reacts with Keap1 forming inactive Keap1 dimers, resulting in accumulation of Nrf2.
Inhibitor of the glycolytic enzyme PGK1 inducing Nrf2 activity
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3609SML1804SML2818
Sulthiame ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3609
Sulthiame
AM4113 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1804
AM4113
BAY-207 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2818
BAY-207
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2%, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)