Documenti fondamentali
SML2818
Sigma-Aldrich
BAY-207
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-1-(2-chlorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 63.80
25 MG
CHF 270.00
CHF 63.80
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 63.80
25 MG
CHF 270.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18Cl2N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.36
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 63.80
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)NC(=O)C4(CC4)c3c(cccc3)Cl)Oc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C22H18Cl2N2O4S/c23-14-4-3-5-16(12-14)30-19-9-8-15(13-20(19)31(25,28)29)26-21(27)22(10-11-22)17-6-1-2-7-18(17)24/h1-9,12-13H,10-11H2,(H,26,27)(H2,25,28,29)
JXAOITUGCKTSTF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
BAY-207 is a negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797.
negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stefan Werner et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(24), 11194-11217 (2019-11-21)
The P2X4 receptor is a ligand-gated ion channel that is expressed on a variety of cell types, especially those involved in inflammatory and immune processes. High-throughput screening led to a new class of P2X4 inhibitors with substantial CYP 3A4 induction