Vai a
SML3265
DAPTA trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Adaptavir trifluoroacetate, D-Ala-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, D-Ala-Peptide T-amide trifluoroacetate, Dala1-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, Dala1-Peptide T-amide trifluoroacetate, H-D-Ala-STTTNYT-NH2 trifluoroacetate, H-D-Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr-NH2 trifluoroacetate, [D-Ala1]-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, [D-Ala1]-Peptide T-amide trifluoroacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DAPTA is a potent CCR5 antagonist, an amidated octapeptide corresponding to an HIV envelope glycoprotein gp120 (gp160)-derived sequence (aa 185-192; the SF-2 isolate) that competes against gp120-CD4 complex for interaction with CCR5 (IC50 = 0.42 nM against gp120CM235 binding to CCR5/CD4 cells, IC50 = 1.5/1.8 nM against gp120BaL/sCD4 or gp120CM235/sCD4 binding to CCR5+/CD4- cells). DAPTA blocks CCR5-dependent HIV host cell entry in cultures and in vivo.
Potent CCR5 antagonist that blocks CCR5-dependent HIV host cell entry in cultures and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1773SML1132R3905
Ro273225 ≥98% (reversed phase HPLC)
Sigma-Aldrich
R3905
Ro273225
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥98% (reversed phase HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (reversed phase HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
color
white to off-white
color
white
color
colorless to pale yellow
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)