Documenti
SML3219
Sigma-Aldrich
Tenofovir alafenamide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-(Isopropoxycarbonyl)ethyl]amino]phenoxyphosphinyl]-methoxy]-propyl]adenine, GS 7340, GS-7340, GS7340, TAF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H29N6O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(OC([C@@H](N[P@](CO[C@@H](CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)C)(OC3=CC=CC=C3)=O)C)=O)C
InChI
1S/C21H29N6O5P/c1-14(2)31-21(28)16(4)26-33(29,32-17-8-6-5-7-9-17)13-30-15(3)10-27-12-25-18-19(22)23-11-24-20(18)27/h5-9,11-12,14-16H,10,13H2,1-4H3,(H,26,29)(H2,22,23,24)/t15-,16+,33+/m1/s1
LDEKQSIMHVQZJK-CAQYMETFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Tenofovir alafenamide (TAF; GS-7340) is an isopropylalaninyl phenyl ester prodrug of the nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor (nRTI) tenofovir (TFV) against human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis B virus (HBV). GS-7340 more efficiently delivers TFV into lymphoid cells and tissues than tenofovir disoproxil fumarate (TDF), resulting in greater antiviral efficacy against HIV.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3