Vai a
SML1795
Tenofovir
≥98% (HPLC), DNA chain terminator, powder
Sinonimo/i:
(R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, (R)-PMPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 182.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 525.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N5O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.21
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 182.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tenofovir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -20 to -26°, c = 0.5 in 1 M HCl
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(O)=O
InChI
1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
InChI key
SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Tenofovir is a nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (nRTI) that causes premature termination of DNA transcription.
Tenofovir is a nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (nRTI) that causes premature termination of DNA transcription. Tenofovir is an antiretroviral used for HIV treatment and prevention.
Tenofovir has a low oral bioavailability. Hence, it is available as a prodrug called tenofovir disoproxil fumarate. Once ingested, tenofovir disoproxil fumarate is hydrolyzed to tenofovir and phosphorylated. This is then incorporated into the viral DNA which leads to chain termination. Tenofovir is also effective against hepatitis B virus.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1643601PHR1592CDS021622
Tenofovir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1795
Tenofovir
USP
USP
1643601
Tenofovir
Tenofovir Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1592
Tenofovir
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)