SML3149
BI8626
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BI 8626, BI-8626, N-(3-(Aminomethyl)benzyl)-8-(4-benzylpiperazin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-amine, N1-[8-[4-(Phenylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-yl]-1,3-benzenedimethanamine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3