Documenti fondamentali
SML3147
Sigma-Aldrich
GSK046
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
iBET-BD2, 4-acetamido-3-fluoro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-5-[(1S)-1-phenylethoxy]benzamide; 4-Acetamido-3-fluoro-N-((1R,4S)-4-hydroxycyclohexyl)-5-((S)-1-phenylethoxy)benzamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 130.00
25 MG
CHF 519.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il02 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 130.00
25 MG
CHF 519.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27FN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
CHF 130.00
Spedizione prevista il02 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@H]1CC[C@H](O)CC1)C2=CC(F)=C(NC(C)=O)C(O[C@H](C3=CC=CC=C3)C)=C2
InChI
1S/C23H27FN2O4/c1-14(16-6-4-3-5-7-16)30-21-13-17(12-20(24)22(21)25-15(2)27)23(29)26-18-8-10-19(28)11-9-18/h3-7,12-14,18-19,28H,8-11H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,29)/t14-,18-,19-/m0/s1
FRBRZGLUFOZRGD-JVPBZIDWSA-N
Descrizione generale
GSK046 is an orally bioavailable small molecule. Its structure contains a poly-substituted phenyl ring in the center. GSK046 reduces immuno-inflammation by inhibiting the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), a chemokine involved in the regulation of macrophage activation.[1]
Azioni biochim/fisiol
potent and highly selective inhibitor of bromodomain BD2 of BRD2, BDR3, BRD4, BRDT
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Progress in the development of domain selective inhibitors of the bromo and extra terminal domain family (BET) proteins
Fu Y, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry (2021)