Documenti fondamentali
SML3132
Sigma-Aldrich
Tivozanib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-Chloro-4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)urea, AV-951, KRN951, N-[2-Chloro-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N?-(5-methyl-3-isoxazolyl)urea
Scegli un formato
10 MG
CHF 95.50
50 MG
CHF 383.00
CHF 95.50
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 95.50
50 MG
CHF 383.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19ClN4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 95.50
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=C(Cl)C=C(C=C1)OC2=C3C=C(C(OC)=CC3=NC=C2)OC)NC4=NOC(C)=C4
InChI
1S/C22H19ClN4O5/c1-12-8-21(27-32-12)26-22(28)25-16-5-4-13(9-15(16)23)31-18-6-7-24-17-11-20(30-3)19(29-2)10-14(17)18/h4-11H,1-3H3,(H2,25,26,27,28)
SPMVMDHWKHCIDT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Tivozanib (KRN951) is an oral, next-generation vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI). Tivozanib is a potent, selective inhibitor of VEGFRs 1, 2, and 3 with a long half-life designed to improve efficacy and tolerability.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)