Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 86.30 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 325.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC(OC3=C4C=CC=C3)=C4C=C2
InChI key
URUVDCCYSJEGQQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
C-178 is a potent and selective inhibitor against murine, but not human, stimulator of interferon genes (STING) via covalent modifiation of mSTING Cys91. C-178 inhibits mSTING-mediated IFNβ reporter activity (IC50 <500 nM) without affecting RIG-I, and blocks (0.5 μM) downstream TBK1 phosphorylation induction by STING agonist CMA (1.4 h) in mSTING-expressing HEK293T cells.
Potent and selective, Cys91-targeting covalent inhibitor against murine, but not human, STING.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color faint yellow to dark brown | color white to very dark gray |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?