Vai a
SML3095
SGC-BRDVIII-NC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-methoxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, SGC-SMARCA-BRDVIII inactive control, SGC-SMARCA-BRDVIII negative control, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-methoxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 371.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H27N5O3/c1-20(2,3)28-19(26)25-11-9-24(10-12-25)16-13-15(22-23-18(16)21)14-7-5-6-8-17(14)27-4/h5-8,13H,9-12H2,1-4H3,(H2,21,23)
InChI key
YOBVMDSDYHOOLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and the negative control for the SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII.
SGC-BRDVIII-NC is an inactive analog of and the recommended negative control for the potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3094SML3294SML3239
SGC-CK2-1N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3294
SGC-CK2-1N
BI-5026 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3239
BI-5026
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)