Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25N7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.49
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive structure analog of and the negative control for the potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor SGC-CK2-1.
SGC-CK2-1N is an inactive structure analog of and the recommended negative control for the potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor SGC-CK2-1 (CK2α/CK2α’ IC50 >10 μM with SGC-CK2-1N vs IC50 = 4.2/2.3 nM with SGC-CK2-1 by cell-free enzyme assay).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?