Documenti fondamentali
SML3058
Sigma-Aldrich
Diquafosol tetrasodium
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Diuridine 5′-tetraphosphate, sodium salt, INS365, KPY 998, P ,P -Diuridine 5′-tetraphosphate tetrasodium salt, Up4U 4Na, Uridine 5′-(pentahydrogen tetraphosphate), P′′′→5′-ester with uridine, sodium salt (1:4), Diuridine 5′-tetraphosphate, Up4U tetrasodium
Scegli un formato
5 MG
CHF 85.00
25 MG
CHF 377.00
CHF 85.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 85.00
25 MG
CHF 377.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N4Na4O23P4
Numero CAS:
Peso molecolare:
878.23
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 85.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
Azioni biochim/fisiol
Diquafosol (Up4U, INS365) is a selective purinergic receptor P2Y2 agonist (EC50 = 100 nM/P2Y2, 400 nM/P2Y4, 20 μM/P2Y6, >100 μM/P2Y1 by calcium mobilization using respective 1321N P2Y subtype transfectants). In addition to its in vivo efficacy in anmial dry eye models, diquafosol is also shown to enhance mucociliary clearance in sheep and stimulate vaginal moisture in ovariectomized rabbits.
P2Y2/P2Y4 purinoceptor agonist: EC50 = 0.10 μM at P2Y2, 0.4 μM at P2Y4 (20 μM at P2Y6) in 1321N astrocytoma cells infected with a retrovirus encoding the human P2Y1, P2Y2, P2Y4 and P2Y6
Implicazioni diagnostiche
In clinical development for the treatment of dry eye and chronic lung disease, such as cystic fibrosis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)