Vai a
SML3013
LY2886721
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
LY 2886721, LY-2886721, N-(3-((4aS,7aS)-2-Amino-4a,5,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-7a-yl)-4-fluorophenyl)-5-fluoropicolinamide, N-[3-[(4aS ,7aS )-2-Amino-4a,5-dihydro-4H-furo[3,4-d ][1,3]thiazin-7a(7H )-yl]-4-fluorophenyl]-5-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.20
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 277.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16F2N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 85.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(C2=CC=C(C=N2)F)=O)C=C1[C@@]34[C@@](CSC(N)=N4)([H])COC3
InChI
1S/C18H16F2N4O2S/c19-11-1-4-15(22-6-11)16(25)23-12-2-3-14(20)13(5-12)18-9-26-7-10(18)8-27-17(21)24-18/h1-6,10H,7-9H2,(H2,21,24)(H,23,25)/t10-,18-/m0/s1
InChI key
NIDRNVHMMDAAIK-YPMLDQLKSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective β-secretase (BACE) active site inhibitor with amyloid β-lowering efficacy in cultures and in animal models in vivo.
Y2886721 is an orally active, potent and selective β-secretase (BACE) active site inhibitor (human BACE1/2 IC50 = 20.3/10.2 nM; cathepsin D/pepsin/renin IC50 >10 μM). Y2886721 exhibits amyloid β-lowering efficacy in cultures (Aβ1-40/Aβ1-42 IC50 = 18.5/19.7 nM with APP751 Swedish mutation-expressing HEK293 and 10.7/9.2 nM with primary cortical neurons from PDAPP transgenic mouse embryos) and in animal models in vivo (3-30 mg/kg PDAPP mice, 1.5 mg/kg beagle dogs; p.o.).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3055SML3644SML2946
LY2886721 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3013
LY2886721
LY3009120 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3055
LY3009120
JR-AB2-011 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3644
JR-AB2-011
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)