Vai a
SML2946
Biotin-aniline
≥98% (HPLC), APEX2-mediated proximity label, powder
Sinonimo/i:
(3aS,4S,6aR)-N-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Btn-An, N-(4-Aminophenethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-(4-Aminophenethyl)biotinamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 431.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 110.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Biotin-aniline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@]([H])(N2)[C@@]1(NC2=O)[H])NCCC3=CC=C(C=C3)N
InChI
1S/C18H26N4O2S/c19-13-7-5-12(6-8-13)9-10-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)21-18(24)22-17/h5-8,14-15,17H,1-4,9-11,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
AHRRICHWBPPWDZ-ZOBUZTSGSA-N
Biochem/physiol Actions
A superior substrate than biotinyl tyramide (biotin-phenol; BP) for APEX2-mediated proximity-labeling of RNA.
Biotin-aniline (Btn-An) is a superior substrate than biotinyl tyramide (biotin-phenol; BP) for APEX2-mediated proximity labeling of RNA (∼25-fold higher by dot blot with 0.5 mM substrate and 0.4-10 μg RNA/dot). Btn-An specifically labels mitochondrial, but not cytoplasmic, mRNAs in live HEK293T stable line expressesing APEX2 in the mitochondrial matrix (mito-APEX2).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2135I4632913863
2-Iminobiotin ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
I4632
2-Iminobiotin
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)