SML3011
MG149
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Heptylphenethyl)-6-hydroxybenzoic acid, 2-[2-(4-Heptylphenyl)ethyl]-6-hydroxybenzoic acid, MG 149
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(CCC2=CC=C(C=C2)CCCCCCC)=CC=C1)C(O)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-2-3-4-5-6-8-17-11-13-18(14-12-17)15-16-19-9-7-10-20(23)21(19)22(24)25/h7,9-14,23H,2-6,8,15-16H2,1H3,(H,24,25)
WBHQYBZRTAEHRR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3