Documenti fondamentali
SML2981
Sigma-Aldrich
EN219
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3,5-bis(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-2-chloroethanone, 3,5-bis(4-Bromophenyl)-1-(chloroacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole
Scegli un formato
5 MG
CHF 140.00
25 MG
CHF 440.00
CHF 140.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 140.00
25 MG
CHF 440.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13Br2ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 140.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C2N(NC(=C2)c3ccc(cc3)Br)C(=O)CCl
InChI
PREWPJFURADJST-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
EN219 is a cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination. EN219 is shown to covalently interact with RNF114-C8 (IC50 = 470 nM), TUBB1-C201, HSPD1-C442, and HIST1H3A-C97. EN219 is a recruiter of the E3 ubiquitin ligase RNF114 that can be utilized for PROTAC applications.
cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)