Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 125.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 507.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19N5O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCN3CCOCC3)c1[nH]c2c(n1)N(C(=O)N(C2=S)C)C
InChI
1S/C13H19N5O2S2/c1-16-10-9(11(21)17(2)13(16)19)14-12(15-10)22-8-5-18-3-6-20-7-4-18/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
XHNSOGDMSSHQFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JA2131 is a cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor that selectively kills cancer cells. JA2131 induces PARP1 hyper-PARylation and sensitizes cancer cells to radiation-induced DNA damage. JA2131 induces replication fork defects.
cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in Sf21 cells, His tagged, >95% (SDS-PAGE) | description clone D8B10, from mouse |
| form powder | form powder | form liquid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility water: soluble | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color clear | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?